Learn More
Ácido 4-bromo-2,2-difenilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,2-diphenylbutyric Acid |
| CAS | 37742-98-6 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Br O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15BrO2/c17-12-11-16(15(18)19,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C(CCBr)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-2,2-difenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 319.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0255 |