Learn More
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496467 5 g 5 g
15486467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33627.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16184-89-7 | C8H4BrF3O | 253.018 g/mol
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-bromo-2,2,2-trifluoroacetofenona se puede usar en la preparación de derivados de bitiazol con puente de carbonilo. También se utiliza como reactivo para sintetizar MK-5046, un agonista selectivo de subtipo-3 del receptor de bombesina que se usa para tratar la obesidad.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16184-89-7
Fórmula molecular C8H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 253.018
Número MDL MFCD00191862
Clave InChI IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
PubChem CID 603866
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)-2,2,2-trifluoroetanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 95°C (4 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.02
Porcentaje de pureza 97%