Learn More
4-Bromo-2-(1-metiletil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 26307-50-6 |
| Fórmula molecular | C9H11BrO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-isopropyl-phenol, 4-Bromo-2-isopropylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO/c1-6(2)8-5-7(10)3-4-9(8)11/h3-6,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(Br)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-propan-2-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9993 |