Learn More
4-Bromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10428192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10428192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10223022 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09110DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 22034-13-5
Fórmula molecular C6H3BrN2S
Peso molecular (g/mol) 215.068
Número MDL MFCD00614355
Clave InChI KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromo
PubChem CID 736492
Nombre IUPAC 4-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07
Porcentaje de pureza 95%