Learn More
4-Bromo-1H-pirazol, TRC
Código de producto. 30342006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342006 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30342006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68711010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Fórmula molecular C3H3BrN2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Bromopyrazole, NSC 522023
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Brc1cn[nH]c1
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 146.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.948