Learn More
4-Bromo-1H-pirazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431979 500 g 500 g
15421979 25 g 25 g
15441979 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15431979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64673.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromopirazol puede usarse en la preparación de 4-bromo-1-(2-cloroetil)-1H-pirazol y como material de partida en la síntesis de 1,4′-bipirazoles. También se usa en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos, entre los que se incluyen algunos inhibidores. Además, está demostrado que es uno de los pirazoles 4-sustituidos, por lo que actua como inhibidor de la alcohol deshidrogenasa del hígado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2075-45-8
Fórmula molecular C3H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 146.98
Número MDL MFCD00075602
Clave InChI WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
PubChem CID 16375
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol
SMILES BrC1=CNN=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-pyrazole
Punto de fusión 93°C to 96°C (literature)
Punto de ebullición 250°C to 260°C (literature)
Cantidad 500 g
Beilstein 106510
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.