Learn More
4-Bromo-1H-pirazol-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10550353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10550353 250 mg 250 miligramos
10344202 1 g 1 g
10442654 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10550353 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03950CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 287917-97-9
Fórmula molecular C4H3BrN2O
Peso molecular (g/mol) 174.985
Clave InChI UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 2782154
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol-5-carbaldehído
SMILES C1=NNC(=C1Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 95%