Learn More
4-Bromo-1H-pirazol-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273612 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10663223 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10317354 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10273612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF05036CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 288246-16-2
Fórmula molecular C4H2BrN3
Peso molecular (g/mol) 171.985
Número MDL MFCD00105683
Clave InChI ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
PubChem CID 2735623
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol-5-carbonitrilo
SMILES C1=NNC(=C1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.98
Porcentaje de pureza 97%