Learn More
Ácido (4-bromo-1h-pirazol-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Bromo-1h-pyrazol-1-yl)acetic acid |
| CAS | 82231-53-6 |
| Fórmula molecular | C5H5BrN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrN2O2/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)Cn1cc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-bromopirazol-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 205.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9534 |