Learn More
4-bromo-1H-indol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |