Learn More
4-bromo-1H-indol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10136992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10136992 1 g 1 g
10142804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10136992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07344DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 98600-34-1
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Clave InChI IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%