Learn More
4-bromo-1H-indazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421789 25 g 25 g
15401789 1 g 1 g
15411789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64527.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186407-74-9
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD05664001
Clave InChI KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
PubChem CID 22352548
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-indazol
SMILES C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1H-indazole
Punto de fusión 164°C to 169°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 9757929
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.04
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido