Learn More
4-Bromo 17beta-estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo 17Beta-Estradiol |
| CAS | 1630-83-7 |
| Fórmula molecular | C18H23BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 4-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 4-Bromo-17β-estradiol, 4-Bromo-β-estradiol, 4-Bromoestradiol, NSC 104802 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Peso molecular (g/mol) | 351.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0881 |