Learn More
4-Bromo-1-(triisopropilsilil)-1H-indol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10699554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10699554 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10577863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10699554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39510CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 412048-44-3
Fórmula molecular C17H26BrNSi
Peso molecular (g/mol) 352.391
Número MDL MFCD05664418
Clave InChI ZXHMUQVMGJYGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilyl indole, 4-bromo-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-tri-isopropylsilyl-1h-indole, 4-bromoindol-1-yl-tri propan-2-yl silane
PubChem CID 2795573
Nombre IUPAC (4-bromoindol-1-il)-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C1C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.39
Porcentaje de pureza 97%