Learn More
4-Bromo-1-propan-2-ilpiridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-propan-2-ylpyridin-2-one |
| CAS | 1646570-98-0 |
| Fórmula molecular | C8H10NOBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyridinone, 4-bromo-1-(1-methylethyl)- (ACI), 4-Bromo-1-(1-methylethyl)-2(1H)-pyridinone (ACI), 4-Bromo-1-propan-2-ylpyridin-2-one, 4-Bromo-1-isoproylpyridin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrNO/c1-6(2)10-4-3-7(9)5-8(10)11/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1C=CC(=CC1=O)Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1-propan-2-ilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9946 |