Learn More
4-Bromo-1-propan-2-ilpiridin-2-ona, TRC
Código de producto. 30335977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30335977 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30335977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB993595500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-propan-2-ylpyridin-2-one
CAS 1646570-98-0
Fórmula molecular C8H10NOBr
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 4-bromo-1-(1-methylethyl)- (ACI), 4-Bromo-1-(1-methylethyl)-2(1H)-pyridinone (ACI), 4-Bromo-1-propan-2-ylpyridin-2-one, 4-Bromo-1-isoproylpyridin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrNO/c1-6(2)10-4-3-7(9)5-8(10)11/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(C)N1C=CC(=CC1=O)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-1-propan-2-ilpiridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 216.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9946
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.