Learn More
Ácido 4-bromo-1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-Delta3-pirrolina-3-carboxílico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-carboxylic |
| CAS | 78033-69-9 |
| Fórmula molecular | C9 H13 Br N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrol-1-yloxy, 3-bromo-4-carboxy-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl- (9CI), 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-δ3-pyrroline-3-carboxylic Acid, 4-Bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-d3-pyrroline-3-carboxylic |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BrNO3/c1-8(2)5(7(12)13)6(10)9(3,4)11(8)14/h1-4H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1-λ ^{1}-ácido oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 263.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0079 |