Learn More
4-Bromo-(1-óxil-2,2,5,5-tetrametil-∆3-pirolina-3-metilo) Betano-etiosulfonato, TRC
Product Code. 30134859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30134859 25 mg 25 miligramos
30007098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134859 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68629025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 215956-55-1
Fórmula molecular C10 H17 Br N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 343.28
Nombre IUPAC 3-bromo-1-λ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametil-4-(metilsulfonilsulfanilmetil)pirrol
SMILES CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)CSS(=O)(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17BrNO3S2/c1-9(2)7(6-16-17(5,14)15)8(11)10(3,4)12(9)13/h6H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.9833