Learn More
4-Bromo-1-naftaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-napthaldehyde |
| CAS | 50672-84-9 |
| Fórmula molecular | C11 H7 Br O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-1-naphthaldehyde, 4-Bromo-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Bromo-1-naphthylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-bromonaftaleno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 235.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.968 |