Learn More
Ácido 4-bromo-1-naftoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-naphthoic acid |
| CAS | 16650-55-8 |
| Fórmula molecular | C11H7BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-1-Naphthalenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-bromonaftaleno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 251.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9629 |