Learn More
Ácido 4-bromo-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-naphthoic acid |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1950351 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.08 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |