Learn More
Ácido 4-bromo-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432199 1 g 1 g
15442199 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64820.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16650-55-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16650-55-8
Fórmula molecular C11H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.079
Número MDL MFCD00094221
Clave InChI FIJIPZQZVLCOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-naphthoic acid, 4-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo-1-naphtalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo naphthoic acid, acmc-209dum, 4-bromo-naphthalic acid, 4-bromo-1-naphthoicacid, ksc175i3p, 1-naphthalenecarboxylicacid,4-bromo
PubChem CID 282591
Nombre IUPAC ácido 4-bromonaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-naphthoic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 1950351
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido