Learn More
4-Bromo-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10433773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10433773 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10136772 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10420564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433773 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00978DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
CAS 497832-99-2
Fórmula molecular C5H4BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 229
Número MDL MFCD04115415
Clave InChI TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 2794651
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229
Porcentaje de pureza 97%