Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432109 25 g 25 g
15442109 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64768.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15803-02-8
Fórmula molecular C4H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 161.00
Número MDL MFCD02179565
Clave InChI IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
PubChem CID 167433
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.558 g/mL
Punto de ebullición 185°C to 188°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 25 g
Beilstein 108120
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido