Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 97°C to 98°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |