Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426547 1 g 1 g
15428595 250 mg 250 miligramos
15436547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33690.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 473528-88-0 | C5H5BrN2O | 189.012 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 473528-88-0
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.012
Número MDL MFCD03074341
Clave InChI GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 2794634
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 97%