Learn More
4-bromo-1-metil-1H-pirazol-5-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10212552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10212552 1 g 1 g
10039431 250 mg 250 miligramos
10091784 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10212552 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00866DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 473528-88-0
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.012
Número MDL MFCD03074341
Clave InChI GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794634
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 97%