Learn More
Ácido 4-bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10327364 250 mg 250 miligramos
10443214 1 g 1 g
10178224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 84547-86-4
Fórmula molecular C5H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 205.011
Clave InChI LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-1-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%