Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 71°C to 76°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.