Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416297 5 g 5 g
15468495 250 mg 250 miligramos
15406297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33484.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 287917-96-8 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.012 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287917-96-8
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.012
Número MDL MFCD00103235
Clave InChI KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735595
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 97%