Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485927 1 g 1 g
15428335 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33131.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 287922-71-8 | Molecular Formula: C5H4BrN3 | Molecular Weight: 186.01 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287922-71-8
Fórmula molecular C5H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 186.01
Número MDL MFCD00103545
Clave InChI NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
PubChem CID 45594322
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilpirazol-3-carbonitrilo
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%