Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10097879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10097879 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10097879 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00324DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS 287922-71-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H4BrN3
Número MDL MFCD00103545
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
Clave InChI NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilpirazol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.01
PubChem CID 45594322
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01