Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-pirazol-3-amina, téc, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10357064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00323DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CAS 146941-72-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H6BrN3
Número MDL MFCD00663065
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
Clave InChI WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(Br)C(N)=N1
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilpirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 176.02
PubChem CID 2735283
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.02
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico