Learn More
4-Bromo-1-metil-1H-indol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10728655 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10728655 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45810CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 590417-55-3
Fórmula molecular C9H8BrN
Peso molecular (g/mol) 210.07
Número MDL MFCD08435875
Clave InChI JZOSXTYDJPHXQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-indole, 4-bromo-1-methyl-indole, acmc-209m9m, 1h-indole,4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylindole, 1h-indole, 4-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558937
SMILES CN1C=CC2=C(Br)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metilindol
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.07
Porcentaje de pureza 97%