Learn More
4-Bromo-1-metanosulfonil-2-metilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-methanesulfonyl-2-methylbenzene |
| CAS | 99768-21-5 |
| Fórmula molecular | C8H9BrO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene, 4-Bromo-o-tolyl Methylsulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO2S/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)12(2,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C(C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metil-1-(metilsulfonil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.95 |