Learn More
4-Bromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10048039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10048039 5 g Frasco de vidrio 5 g
10734787 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10048039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427700050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15115-60-3 | Molecular Formula: C9H7BrO | Molecular Weight: 211.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15115-60-3
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD01719772
Clave InChI UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-indanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino