Learn More
4-Bromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443488 5 g 5 g
15453488 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56937.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15115-60-3
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD01719772
Clave InChI UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-indanone
Punto de fusión 95°C to 99°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%