Learn More
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10188022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10188022 25 g Frasco de vidrio 25 g
10086272 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10188022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380890250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-73-8
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 220.00
Número MDL MFCD00129165
Clave InChI UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
Nombre IUPAC 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.7860g/mL
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)NO2
Índice de refracción 1.5750 to 1.578
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.786
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.