Learn More
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11490717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11490717 5 g 5 g
11480717 1 g 1 g
11400727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22523.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene is used in the synthesis of anti-inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno se utiliza en la síntesis de agentes antiinflamatorios.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 364-73-8
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 220.00
Número MDL MFCD00129165
Clave InChI UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
Nombre IUPAC 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.786
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5768
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2329084
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%