Learn More
4-Bromo-1-cloro-2-etilbenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339909 5 g 5 g
11349909 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25613.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219.506 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289039-22-1
Fórmula molecular C8H8BrCl
Peso molecular (g/mol) 219.506
Número MDL MFCD00672954
Clave InChI ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
PubChem CID 44119401
Nombre IUPAC 4-Bromo-1-cloro-2-etilbenceno
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51
Porcentaje de pureza ≥98%