Learn More
4-Bromo-1-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butyne |
| CAS | 38771-21-0 |
| Fórmula molecular | C4H5Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-butyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2 |
| SMILES | BrCCC#C |
| Nombre IUPAC | 4-bromobut-1-ina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.99 |