Learn More
Acetato de 4-bromo-1-butilo, TRC
Código de producto. 30335300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335300 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68196510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Fórmula molecular C6H11BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Nombre IUPAC acetato de 4-bromobutilo
Peso molecular (g/mol) 195.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9942