Learn More
4-bromo-1-buteno, TRC
Código de producto. 30337610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337610 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6818451G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
SMILES BrCCC=C
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
Peso molecular (g/mol) 135
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9731
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.