Learn More
4-bromo-1-buteno, TRC
Código de producto. 30333637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333637 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30333637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68184510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
SMILES BrCCC=C
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
Peso molecular (g/mol) 135
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9731