Learn More
4-bromo-1-buteno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butene |
| CAS | 5162-44-7 |
| Fórmula molecular | C4H7Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2 |
| SMILES | BrCCC=C |
| Nombre IUPAC | 4-bromobut-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.9731 |