Learn More
4-Bromo-1-butano, +98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543351 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10523351 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10533351 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173550500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135
Número MDL MFCD00000258
Clave InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
SMILES C=CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4595 to 1.4635
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, I, 84
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.