Learn More
4-Bromo-1-butano, +98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523351 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10533351 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10543351 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135
Número MDL MFCD00000258
Clave InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
SMILES C=CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4595 to 1.4635
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, I, 84
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.