Learn More
4-Bromo-1-buteno, 97 %
Código de producto. 15473027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473027 50 g 50 g
11444423 5 g 5 g
11454423 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10977.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135,004 g/mol
El 4-bromo-1-buteno se utiliza en la preparación de ácido 4-(3-buteniloxi)benzoico y largazol. También se utiliza en la alquilación doble de lactamas seguida por la metátesis de cierre de anillo Grubbs para producir gimnodimina. Además, sirve como reactivo en la preparación de dienohidrazidas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
4-Bromo-1-buteno se utiliza en la preparación de ácido 4-(3-buteniloxi)benzoico y largazol. También se utiliza en la alquilación doble de lactamas seguida por la metátesis de cierre de anillo Grubbs para producir gimnodimina. Además, sirve como reactivo en la preparación de dienohidracidas.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, éter y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Número MDL MFCD00000258
Clave InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butene
Densidad 1.33
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación 1°C
Índice de refracción 1.463
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1098377
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES BrCCC=C
Peso molecular (g/mol) 135.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene
RU– Solo para uso en investigación