Learn More
4-Bromo-1-butanol, téc., contiene cantidades variables de THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397218 1 g 1 g
11387218 5 g 5 g
11377218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016805.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153.019 g/mol
4-Bromo-1-butanol is used to prepare 2-(4-bromo-butoxy)-tetrahydro-pyran by reacting with 3,4-dihydro-2H-pyran in the presence of amberlyst 15 as a catalyst. It reacts with dihydropyran to prepare tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33036-62-3
Fórmula molecular C4H9BrO
Peso molecular (g/mol) 153.019
Número MDL MFCD00015387
Clave InChI SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
Nombre IUPAC 4-bromobutan-1-ol
SMILES C(CCBr)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butanol
Nombre de nota cont. varying amounts of THF
Color Amarillo
Punto de ebullición 63°C to 65°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C (91°F)
Fórmula lineal Br(CH2)4OH
Índice de refracción 1.5035
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Grado Técnico
Forma física Líquido