Learn More
4-Bromo-1-butanol (contiene cantidades variables de THF), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butanol |
| CAS | 33036-62-3 |
| Fórmula molecular | C4H9BrO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromobutan-1-ol, 4-bromobutanol, 4-Bromo-butan-1-ol, 1-Bromo-4-hydroxybutane, Tetramethylene bromohydrin, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCO |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9837 |